Learn More
Solución tamponada en frasco dosificador, pH 7,00, Testo™
Código de producto. 10142532
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
10142532 250 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10142532
Marca: Testo 0554 2063
Utilice esta solución tampón con los medidores de pH/temperatura Testo™ 205 y 206.
  • Solución tampón de pH 7,00 en frasco de dosificación
  • 250mL.
Especificaciones
pH 7
Cantidad 250 ml