Learn More
Buffer Concentrated Solution pH2.00 (Glycine), NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
Código de producto. 10080632 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1AMP.
6 ampollas
Tamaño de la unidad:
1 AMP
6 AMP
Código de producto. 10080632
Marca: Fisher Chemical J/2800C/05
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Color Incolora
pH 2
Forma física Líquido
Cantidad 1AMP.
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.