Learn More
Concentrado de tampón de pH 9,00, concentrado de tampón pH 9,00, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15685330 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
15685330 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15685330 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 387481EA
Solicitar formato a granel o personalizado
para 500 ml de solución tampón, tetraborato de sodio/ácido clorhídrico
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer concentrate
pH 9
Cantidad 1 unidad