Learn More
Concentrado de tampón de pH 7,00, para 500 ml de solución tampón, fosfato de dihidrógeno de potasio/fosfato de hidrógeno de disodio, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer concentrate |
| pH | 7 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Envase | Ampolla |