Learn More
Buffer concentrate pH 4.00, For 500 ml buffer solution, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer concentrate |
| pH | 4 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Envase | Ampolla |