Learn More
Concentrado de tampón, pH 3,00, solución de ácido cítrico/hidróxido sódico/cloruro sódico, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15665320 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
15665320 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15665320
Marca: Honeywell-Fluka 387421EA
Solicitar formato a granel o personalizado
para 500 ml de solución tampón, solución de ácido cítrico/hidróxido sódico/cloruro sódico
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer concentrate
pH 3
Cantidad 1 unidad