Learn More
Concentrado de tampón de pH 10, para 500 ml de solución tampón, solución de tetraborato de sodio/hidróxido sódico, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer concentrate |
| pH | 10 |
| Cantidad | 1 unidad |