Learn More
Cápsulas de tampón, pH 7, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11424639 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 cápsulas
Tamaño de la unidad:
50 PCS
11424639 50 cápsulas 50 PCS
1 options
Código de producto. 11424639
Marca: Reagecon CP1070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Alargue la vida útil del tampón con el tampón en forma de cápsula. Para usarlo solo añada 100 ml de agua destilada a las cápsulas de tampón Reagecon ™ de pH 7.
  • Codificado por colores para facilitar la identificación
  • Facilidad de uso:
  • Disuelva rápidamente
  • Precisión de ± 0,02 de unidades de pH
  • Sin conservantes
  • Opción económica
  • Fácil de almacenar y transportar
  • Vida útil prolongada
Especificaciones
Color Verde
pH 7
Cantidad 50 cápsulas