Especificaciones
| Color | Azul |
| pH | 10 |
| Cantidad | 50 cápsulas |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- pH BUFFER CAPSULES pH 10.00 ± 0.02 a 25°C
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium carbonate monohydrate