Learn More
Thermo Scientific™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10187702
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
500 g
Cada uno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10187702 5 kg 5 Kg
10301103 500 g 500 g
15892337 Cada uno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10187702 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM1049T
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species with this non-selective medium while adhering to ISO 11133:2014
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species using Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated). Buffered Peptone Water is a non-selective pre-enrichment medium and is tested in accordance with ISO 65791 and ISO 11133:20142. It also provides conditions for resuscitation of cells that have been injured by processes of food preservation.
  • Enriquezca previamente las muestras de alimentos antes del aislamiento de especies de Salmonella
  • Permita una alta resucitación de células con lesiones subletales con medio
    • En las muestras de alimentos para pruebas pueden aparecer células de especies de Salmonella en pequeñas cantidades o con lesiones subletales
  • Admite una alta tasa de crecimiento y recuperación, rica en nutrientes
  • Evita el daño bacteriano debido a cambios en el pH medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 6579:2002
Formulario Polvo
Tipo de producto Agua de peptona tamponada
Para utilizar con (aplicación) Permite que las células se reparen y multipliquen antes de ser introducidas en un cultivo selectivo, mejorando las posibilidades de recuperar especies de Salmonella de la muestra
Cantidad 5 kg