Learn More
Brannan™ Cronómetro económico
Descripción
- Cronómetro de 1/100 segundos
- Función de temporización de parciales
- Calendario
- Hora
- Alarma
- Incluye cordón para colgar
- Pilas incluidas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cronómetro |
| Alarms | Alarma diaria |
| Exactitud | ± 3 s/día |
| Pantalla | LCD, Big Digit Display |
| Incrementos | 1/100 sec. |
| Material | Plástico ABS |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 75 x 59 x 16 mm |
| Longitud (métrico) | 59mm |
| Anchura (métrico) | 16 mm |
| Mostrar más |