Learn More
Thermo Scientific™ Cestillos para el rotor con cestillo basculante para microplacas Thermo Scientific™ M10
Accesorios para el rotor basculante para microplacas Thermo Scientific™ M10.
972.84€ - 1266.30€
Especificaciones
Capacidad | 4 placas estándar o 2 placas de pocillos de profundidad media |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15125283
|
Thermo Scientific™
75005723 |
Unsealed Bucket |
972.84€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15241026
|
Thermo Scientific™
75005721 |
Sealed Bucket |
1266.30€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Accesorios para el rotor basculante para microplacas Thermo Scientific™ M10.
Max Tube Dimensions: Height <33 mmEspecificaciones
4 placas estándar o 2 placas de pocillos de profundidad media |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Cestillos para el rotor con cestillo basculante para microplacas Thermo Scientific™ M10