Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas y tapas para Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1,6™ 4-colocar el rotor basculante 75-002-000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Para su uso con las centrífugas Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R cuando están equipadas con el rotor de cestillo basculante de 4 puestos 75-002-000.
Elija cubos rectangulares o redondos.
- Cubeta rectangular (75-002-001) capacidad: 150 ml
- Cucharón redondo (75-002-002) capacidad: 400 ml
- Las tapas herméticas a los aerosoles son adecuadas para el uso de biocontención
Información de órdenes
Los cestillos y las tapas se venden por separado. Los cestillos se venden de manera individual; solicite la cantidad correcta para su rotor. Las tapas se venden por parejas.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Rotor basculante TTH-400 |
| Capacidad | 400 mL |
| Tipo | Cestillo |
| Tamaño del tubo | 400 mL |
| Descripción | Cestillo redondo de 400 ml |