Learn More
Hettich Lab Technology™ Cubo para rotor oscilante nº 4294, 4176/4174
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotores, adaptadores y soportes Hettich
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cestillo
- Acero inoxidable
- Tapón roscado azul
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Rotores, adaptadores y soportes Hettich |
| Capacidad | 1000 mL |
| Color | Gris |
| Tipo de recipiente | Cestillo |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de lugares | 1 |
| Tamaño del tubo | 98 x 138 mm |