Learn More
Hettich Lab Technology™ Bucket
Código de producto. 12023904
Change view
Click to view available options
Capacidad:
2 x 25 mL
4 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
12023904 2 x 25 mL cada uno
10220052 4 x 15 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12023904 Proveedor Hettich Lab Technology™ N.º de proveedor 1745
El cubo se presenta en distintos diseños para acomodar cargas de centrífuga personalizadas.
  • Disponibles en distintas configuraciones
  • Configuraciones para una gran cantidad de cargas de trabajo de centrífugas personalizadas
Especificaciones
Capacidad 2 x 25 mL
Tamaño del orificio (métrico) 26,0 mm (D.E.) x 78 mm (longitud)
Tipo de recipiente Cestillo
N.º de lugares 2
Tamaño del tubo 25 mL