Learn More
Hettich Lab Technology™ Bucket
Código de producto. 10220052
Change view
Click to view available options
Capacidad:
2 x 25 mL
4 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10220052 4 x 15 mL cada uno
12023904 2 x 25 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10220052
Marca: Hettich Lab Technology™ 1369
El cubo se presenta en distintos diseños para acomodar cargas de centrífuga personalizadas.
  • Disponibles en distintas configuraciones
  • Configuraciones para una gran cantidad de cargas de trabajo de centrífugas personalizadas
Especificaciones
Capacidad 4 x 15 mL
Tamaño del orificio (métrico) 17,6 mm (D.E.) x 74 mm (longitud)
Tipo de recipiente Cestillo
N.º de lugares 4
Tamaño del tubo 15 ml