Descripción
Utilice estos matraces receptores con cualquier rotavapor Los matraces receptores esféricos Büchi™ ofrecen una elevada resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas Ideales para recoger disolventes condensados.
- Matraces receptores esféricos para evaporadores giratorios con junta de bola (35/20)
- Uso exclusivo de vidrio de borosilicato DURAN 3.3
- Alta resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
- Resistente a choques térmicos y altas temperaturas junto con expansión térmica baja
- Monitorización constante del grosor de la pared de vidrio
- Se ha prestado un alto grado de atención a la esfericidad de las piezas de vidrio giratorias
- Disipación de tensión de las piezas de vidrio a 560 °C
- Disponibles en volúmenes desde 50 ml hasta 3000 ml
- Disponibles sin revestimiento o con revestimiento de P+G
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Tipo | Matraz receptor |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporador giratorio |
| Incluye | Articulación esférica KS-35 |
| Material (recubrimiento) | Plástico y vidrio |
| Forma | Redondo |
| Volumen (métrico) | 3000 mL |