Learn More
BUCHI Columnas de vidrio C-690
Código de producto. p-4701648 Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
460 mm
Diámetro (métrico):
26 mm
Presión máxima:
580 psi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11967208
Marca: BUCHI 044037
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Diámetro (métrico) 26 mm
Para utilizar con Separaciones preparativas junto con la línea de separadores cromatográficos C-600 Sepacore™
Longitud (métrico) 460 mm
Presión máxima 580 psi
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Glass Column