Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 26 mm |
| Para utilizar con | Separaciones preparativas junto con la línea de separadores cromatográficos C-600 Sepacore™ |
| Longitud (métrico) | 460 mm |
| Presión máxima | 580 psi |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Glass Column |