Descripción
- High-performance flasks for rotary evaporators
- Exclusive use of DURAN borosilicate glass 3.3
- High chemical resistance against acids, alkalis and organic substances
- Resistant to thermal shocks and high temperatures combined with low thermal expansion
- Constant monitoring of glass wall thickness uniformity
- High degree of attention paid to sphericity of rotating glass parts
- Glass parts are tension-relieved at 560°C
- Available in volumes from 50 mL to 3000 mL
- Available uncoated or with P+G coating
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio estándar |
| Tipo | Matraz de evaporación |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporador giratorio |
| Material (recubrimiento) | Sin revestimiento |
| Forma | Pera |
| Centro de número de junta cónica estándar | 29.2/42 |
| Junta cónica | 29,2/42 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 60 °C |
| Volumen (métrico) | 1000 mL |