Learn More
BUCHI Matraces de evaporación para rotavapores
Código de producto. 12778833 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Material (recubrimiento):
Plástico y vidrio
Sin revestimiento
Junta cónica:
29,2/32
29,2/42
29.2/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Material (recubrimiento) Junta cónica unitSize
12778833 100 mL Plástico y vidrio 29,2/32 cada uno
12831494 100 mL Sin revestimiento 29.2/32 cada uno
10406021 250 mL Sin revestimiento 29.2/32 cada uno
10280592 500 mL Sin revestimiento 29.2/32 cada uno
12861494 1000 mL Sin revestimiento 29.2/32 cada uno
10466201 2000 mL Sin revestimiento 29.2/32 cada uno
10551172 3000 mL Sin revestimiento 29.2/32 cada uno
12704963 500 mL Sin revestimiento 29,2/42 cada uno
12784963 1000 mL Sin revestimiento 29,2/42 cada uno
12734973 2000 mL Sin revestimiento 29,2/42 cada uno
12744973 3000 mL Sin revestimiento 29,2/42 cada uno
10648662 1000 mL Plástico y vidrio 29.2/32 cada uno
10496941 500 mL Plástico y vidrio 29.2/32 cada uno
10128741 2000 mL Plástico y vidrio 29.2/32 cada uno
12755113 3000 mL Plástico y vidrio 29.2/32 cada uno
10352182 250 mL Plástico y vidrio 29.2/32 cada uno
12788833 50 mL Plástico y vidrio 29.2/32 cada uno
10178831 50 mL Sin revestimiento 29.2/32 cada uno
12024592 5000 mL - 29.2/32 cada uno
19 options
Código de producto. 12778833
Marca: BUCHI 033404
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos matraces de evaporación con cualquier rotavapor. Los matraces de evaporación Büchi™ ofrecen una elevada resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas. Ideales para la destilación de disolventes.
  • Matraces de alto rendimiento con forma de pera para evaporadores giratorios
  • Uso exclusivo de vidrio de borosilicato DURAN 3.3
  • Alta resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
  • Resistente a choques térmicos y altas temperaturas junto con expansión térmica baja
  • Monitorización constante del grosor de la pared de vidrio
  • Se ha prestado un alto grado de atención a la esfericidad de las piezas de vidrio giratorias
  • Disipación de tensión de las piezas de vidrio a 560 °C
  • Disponibles en volúmenes desde 50 ml hasta 3000 ml
  • Disponibles sin revestimiento o con revestimiento de P+G
Especificaciones
Material Vidrio estándar
Tipo Matraz de evaporación
Para utilizar con (equipo) Evaporador giratorio
Material (recubrimiento) Plástico y vidrio
Forma Pera
Centro de número de junta cónica estándar 29,2/32
Junta cónica 29,2/32
Temperatura de funcionamiento (métrico) 60 °C
Volumen (métrico) 100 mL