Learn More
BUCHI Matraces de evaporación para rotavapores
Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Junta cónica:
29,2/32
29,2/42
29.2/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Material (recubrimiento):
Plástico y vidrio
Sin revestimiento
Descripción
- High-performance flasks for rotary evaporators
- Exclusive use of DURAN borosilicate glass 3.3
- High chemical resistance against acids, alkalis and organic substances
- Resistant to thermal shocks and high temperatures combined with low thermal expansion
- Constant monitoring of glass wall thickness uniformity
- High degree of attention paid to sphericity of rotating glass parts
- Glass parts are tension-relieved at 560°C
- Available in volumes from 50 mL to 3000 mL
- Available uncoated or with P+G coating
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Tipo | Matraz de evaporación |
| Para utilizar con (equipo) | Rotavapor |
| Incluye | Sin revestimiento de plástico y vidrio |
| Junta cónica | 29.2/32 |
| Volumen (imperial) | 169,07 oz |
| Volumen (métrico) | 5000 mL |