Learn More
BUCHI Hornos de vidrio Kugelrohr y Drying
Código de producto. p-3319268 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
B-585 secado
Secado de Kugelrohr
Capacidad (métrico):
De 100 a 250 ml
De 5 a 40 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Capacidad (métrico) unitSize
10549901 Secado de Kugelrohr De 5 a 40 ml cada uno
10131031 B-585 secado De 100 a 250 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10549901
Marca: BUCHI 046601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Destilación fraccionaria suave o secado de muestras con visibilidad completa de las muestras
  • Los tubos de vidrio de conductancia eléctrica permiten una visibilidad completa de las muestras en cualquier momento
  • El tratamiento cuidadoso de las muestras proporciona un alto rendimiento
  • La pantalla digital muestra la temperatura de funcionamiento
  • Los múltiples ajustes previos facilitan el uso
  • La alta eficiencia ahorra energía
  • Su diseño compacto ahorra espacio
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 5 a 40 ml
Temperatura (métrico) De - 40 °C a 300 °C ±5 °C
Tipo Estufa de secado
Modelo Secado de Kugelrohr
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30 × 41 × 30 cm (F × An × Al)
Tensión 100/230 V
Frecuencia 50/60 Hz