Learn More
BUCHI Matraces de secado para rotavapores
Código de producto. p-3649037 Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Tipo:
Matraz de secado de polvo
Matraz de secado del vaso de precipitados
Matraz de vaso de precipitado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10446761
Marca: BUCHI 000452
Matraces con forma especial para el secado de polvo
  • Para su uso con Rotavapor™ R 3 y R-210/R-215
  • Disponibles en varios tamaños con diferentes juntas estándar
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Material Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Matraz de secado de polvo
Para utilizar con (equipo) Evaporador giratorio
Material (recubrimiento) Plástico y vidrio
Lateral de la junta cónica estándar 29.2/32
Junta cónica 29.2/32
Temperatura de funcionamiento (métrico) 60 °C
Volumen (métrico) 500 mL