Learn More
BUCHI Matraces de secado para rotavapores
Código de producto. 10091442 Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Tipo:
Matraz de secado de polvo
Matraz de secado del vaso de precipitados
Matraz de vaso de precipitado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10091442
Marca: BUCHI 034140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matraces con forma especial para el secado de polvo
  • El fondo plano se apoya firmemente en la mesa del laboratorio
  • Se puede utilizar con materiales de choque o espuma en un rotavapor o sobre un liofilizante para secar la muestra completamente sin transferencia
  • Capacidad: 1500mL
  • Volumen de trabajo: 500mL
Especificaciones
Material Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Matraz de vaso de precipitado
Temperatura de funcionamiento (métrico) 60°C
Volumen (métrico) 1500 mL