Learn More
BUCHI Condensadores para sistemas de evaporación
Código de producto. 11977198 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotavapor R-100
Rotavapor R-205, R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215
Rotavapor R210/215
Material (recubrimiento):
Ninguno
Plástico y vidrio
Sin revestimiento P+G
Tipo:
Condensador S
Condensador diagonal
Condensador vertical V
Condensador: C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Material (recubrimiento) Tipo unitSize
11977198 Rotavapor R210/215 Plástico y vidrio Condensador diagonal cada uno
10215222 Rotavapor R-210/R-215 Sin revestimiento P+G Condensador: C cada uno
12752255 Rotavapor R-205, R-210/R-215 Plástico y vidrio Condensador: C cada uno
10077051 Rotavapor R-210/R-215 Sin revestimiento P+G Condensador S cada uno
10302282 Rotavapor R-210/R-215 Plástico y vidrio Condensador S cada uno
12763407 Rotavapor R-100 Ninguno Condensador vertical V cada uno
6 options
Código de producto. 11977198
Marca: BUCHI 047976
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Condensadores para su uso con diversos modelos de Rotavapor™ y Syncore™
  • High throughput due to advanced design of condensers
  • Highly resistant glass provides the highest levels of safety (DURAN™ borosilicate glass 3.3)
  • Guaranteed leak-tightness and protection against hazardous fumes thanks to high precision joints
  • Maximum stability and safety with plastic and glass coating
Especificaciones
Material Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Condensador diagonal
Para utilizar con (aplicación) Evaporator Condensation
Para utilizar con (equipo) Rotavapor R210/215
Material (recubrimiento) Plástico y vidrio
Cantidad 1 Ea.