Learn More
BTX™ Tampón de electroporación BTXPress™
Código de producto. p-7222370
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
5 mL
10 mL
N.º de reacciones:
20
50
100
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
5 ml
Código de producto. 15477340
Marca: BTX™ 450801
Edge
BTXPress™ Electroporation Buffer is a single buffer solution developed to quickly and efficiently deliver genes into mammalian cells that were previously considered hard to transfect by chemical and other non-viral methods.
La solución de electroporación BTXPress™ es el primer reactivo de electroporación que satisface todas sus necesidades de transfección de alto rendimiento sin sacrificar el control sobre su experimento o su presupuesto. Ofrece un mayor número de transfecciones por kit en comparación con otras alternativas comerciales, lo que le proporciona un mayor valor. Como solución universal, la solución de electroporación BTXPress™ se puede utilizar en otros electroporadores, incluido Amaxa™, para ofrecer resultados similares sin el coste típico asociado con estos kits de tampón. La solución de electroporación BTXPress™ se ofrece como un kit que incluye las cubetas BTX™ Plus con pipetas de transferencia o como tampón solo.
  • Transfección de electroporación eficaz
  • Transfección de alta eficacia de líneas celulares difíciles
  • Alta viabilidad celular
  • Baja toxicidad que mejora la viabilidad celular
  • Tampón único para todos los tipos de células
  • Un tampón utilizado en lugar de tampones de electroporación estándar para todos los tipos de células de mamíferos
Especificaciones
Tampón Universal Electroporation Buffer
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Color Clear
Descripción BTXpress Solution, 2.0 ml Bottle for up to 20 Reactions
Tipo de célula Mammalian
Formato Frasco
Tipo de muestra Cells
Promotor Ninguno (sin promoción)
Transfection Technique Electroporación
Para utilizar con (equipo) Productos BTX™
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Incluye Solo solución
Tipo de empaquetado Frasco
N.º de reacciones 20
Línea de productos BTX Electroporation
Tipo de producto Solución para electroporación
Cantidad 2 mL
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 2 mL