Learn More
BTX™ Soporte Genetrodes™ con eje
Descripción
- Coloca correctamente todos los electrodos en un espacio predeterminado (10 ranuras, a 1 mm de separación).
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Coloca correctamente todos los electrodos en un espacio predeterminado |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo Genetrode o Genepaddle |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Soporte Genetrodes |
| Descripción | Genetrode/Genepaddle Holder |
| Incluye | Eje |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Tamaño de la separación (imperial) | 0,03/0,39 pulg |
| Tamaño de la separación (métrico) | De 1 a 10 mm |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Mostrar más |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.