Learn More
BTX™ Electrodos Genetrodes™
Descripción
- Electrodos reutilizables tipo aguja compatibles con los sistemas de electroporación BTX Gemini X2 y ECM-2001
- Cinco modelos disponibles
- Los modelos 508 y 510 son rectos con puntas doradas diseñadas para aplicaciones in vivo generales
- Los modelos 512, 514 y 516 son electrodos en forma de L con puntas doradas diseñadas para electroporación in vivo e in ovo
Información de órdenes
Genetrode holder with shaft available separately (Cat. No. BTX515).
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Administración de genes in vivo, administración de genes ex vivo, administración de genes in ovo |
| Para utilizar con (equipo) | Generadores ECM 830, EMC 2001, ECM 630 |
| Material | Gold |
| Tensión | 0/200V |
| Descripción | Genetrodes, 10 mm Straight (GOLD TIP) |
| Forma del electrodo | Recto |
| Incluye | Soporte Genetrodes/Genepaddiles, cable de poste cuadrado y cable de conector coaxial de tipo banana |
| Longitud del electrodo (imperial) | 0,39 in |
| Longitud del electrodo (métrico) | 10 mm |
| Vida útil | Más de ∼1500 pulsos |
| Mostrar más |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.