Learn More
BTX™ Kits de electrodos BTX Harvard Apparatus Tweezertrodes™
Código de producto. 15497280
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
7 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15497280 10 mm cada uno
15487280 7 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497280 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450166
Electrodos reutilizables, tipo pinza, in vivo adecuados para la administración de fármacos o genes en animales
  • Consisten en una pinza estándar de 11,5 cm modificada con electrodos de disco de acero inoxidable o platino en la punta
  • Compatible con los sistemas de electroporación BTX Gemini X2 y ECM-2001
  • El espacio entre los discos de electrodo puede ajustarse de 1 mm a más de 2 cm
  • Se puede limpiar fácilmente
Los kits se suministran con cable coaxial BTX524 para la conexión a generadores de electroporación
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Administración de genes
Para utilizar con (equipo) Generadores ECM 830, EMC 2001, ECM 630
Material Acero inoxidable
Línea de productos BTX Electroporation
Tipo de producto Kit de electrodo
Tensión 0/1000V
Descripción Stainless Tweezertrode Kit, 10 mm
Diámetro (imperial) 0,39 in
Diámetro (métrico) 10 mm
Forma del electrodo Circular
Incluye Cable
Longitud (imperial) 0,39 in
Longitud del electrodo (imperial) 0,47 in
Longitud (métrico) 10 mm
Longitud del electrodo (métrico) 12 mm
Intervalo de longitud de impulso 10 μs a 99 ms. en PBS
Cantidad 1 Ea.
Humedad relativa Del 20 al 80 %
Tamaño de la separación (imperial) <0.04 in. to >0.79 in.
Tamaño de la separación (métrico) <1 mm to >2 cm
Tamaño de las tenacillas 11,5 cm
Esterilidad Non-sterile
Tipo de conexión Banana Cables
Pulse Form Onda cuadrada
Mostrar más Mostrar menos
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.