Learn More
BTX™ Electrodos Tweezertrodes™
Descripción
- Consisten en una pinza estándar de 11,5 cm modificada con electrodos de disco de acero inoxidable o platino en la punta
- Compatible con los sistemas de electroporación BTX Gemini X2 y ECM-2001
- El espacio entre los discos de electrodo puede ajustarse de 1 mm a más de 2 cm
- Se puede limpiar fácilmente
Los kits se suministran con cable coaxial BTX524 para la conexión a generadores de electroporación
Información de órdenes
Tweerzertrode kits (Cat. No. BTX450486) and additional cable (BTX524) also available separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Administración de genes |
| Para utilizar con (equipo) | Generadores BTX 830, ECM 2001 |
| Material | Platinum |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Tweezer Style Electrode |
| Tensión | 0/200V |
| Descripción | Platinum Tweezertrode, 3 mm Diameter |
| Diámetro (imperial) | 0,118 in |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Forma del electrodo | Circular |
| Mostrar más |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.