Learn More
BTX™ Electrodos Tweezertrodes™
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1 mm
3 mm
5 mm
7 mm
10 mm
Material:
Acero inoxidable
Platinum
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Consisten en una pinza estándar de 11,5 cm modificada con electrodos de disco de acero inoxidable
- Compatible con los sistemas de electroporación BTX Gemini X2 y ECM-2001
- El espacio entre los discos de electrodo puede ajustarse de 1 mm a más de 2 cm
- Se puede limpiar fácilmente
Información de órdenes
Tweerzertrode kits (Cat. No. BTX450486) and additional cable (BTX524) also available separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Administración de fármacos o genes in vivo, terapia génica, administración de proteínas |
| Para utilizar con (equipo) | Generadores ECM 830, EMC 2001, ECM 630 |
| Material | Acero inoxidable |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Tweezer Style Electrode |
| Tensión | 0/1000V |
| Descripción | Stainless Tweezertrode Electrode, 7 mm Diameter |
| Diámetro (imperial) | 0,27 in |
| Diámetro (métrico) | 7 mm |
| Forma del electrodo | Circular |
| Mostrar más |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.