Learn More
BTX™ Electrodos Tweezertrodes™
Código de producto. 15417330
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1 mm
3 mm
5 mm
7 mm
10 mm
Material:
Acero inoxidable
Platinum
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Material unitSize
15417330 5 mm Platinum cada uno
15487320 1 mm Platinum cada uno
15497320 3 mm Platinum cada uno
15407330 7 mm Platinum cada uno
15477260 7 mm Acero inoxidable cada uno
15487260 10 mm Acero inoxidable cada uno
6 options
Código de producto. 15417330
Marca: BTX™ 450489
Electrodos reutilizables, tipo pinza, in vivo adecuados para la administración de fármacos o genes en animales
  • Consisten en una pinza estándar de 11,5 cm modificada con electrodos de disco de acero inoxidable o platino en la punta
  • Compatible con los sistemas de electroporación BTX Gemini X2 y ECM-2001
  • El espacio entre los discos de electrodo puede ajustarse de 1 mm a más de 2 cm
  • Se puede limpiar fácilmente
Los kits se suministran con cable coaxial BTX524 para la conexión a generadores de electroporación
Información de órdenes
Tweerzertrode kits (Cat. No. BTX450486) and additional cable (BTX524) also available separately.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Administración de genes
Para utilizar con (equipo) Generadores BTX 830, ECM 2001
Material Platinum
Línea de productos BTX Electroporation
Tipo de producto Tweezer Style Electrode
Tensión 0/200V
Descripción Platinum Tweezertrode, 5 mm Diameter
Diámetro (imperial) 0,196 in
Diámetro (métrico) 5 mm
Forma del electrodo Circular
Longitud del electrodo (imperial) 0,47 in
Longitud del electrodo (métrico) 12 mm
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41° a 104 °F
Intervalo de números de impulsos De 1 s a 99 ms
Intervalo de longitud de impulso De 1 μs a 200 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 40 °C
Cantidad 1 Ea.
Humedad relativa Del 20 al 80 %
Tamaño de la separación (métrico) Adjustable. <1 mm to >2 cm
Tipo de punta Tweezer Style
Tamaño de las tenacillas 11,2 cm
Esterilidad Non-sterile
Tipo de conexión Banana Cables
Pulse Form Onda cuadrada
Mostrar más Mostrar menos
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.