Learn More
BTX™ Placas de electroporación HT de 25 pocillos
Descripción
- Placa de electroporación desechable de 25 pocillos
- 4 mm de separación entre electrodos
- 200 μl
- 1 placa
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | 25-well |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección de ARNip, estudios de biblioteca y proyecto de células madre |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroporación Gemini X2 de 96 pocillos |
| Material | Medical grade polycarbonate, polished aluminium |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Electroporation consumables |
| Descripción | 25-Well Disposable Electroporation Plate, 2 mm gap, 100 μl, coated, 1 plate |
| Cámara de electroporación | Placa de electroporación de 25 pocillos |
| Incluye | 1 x plate with seal |
| Cantidad | N/D |
| Mostrar más |