Learn More
BTX™ Accesorio de generador Gemini X2, interruptor de pedal
Código de producto. 15407370
Change view
Click to view available options
Pulse Form:
Onda sinusoidal de CA, onda cuadrada de CC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pulse Form unitSize
15407370 Onda sinusoidal de CA, onda cuadrada de CC cada uno
1 options
Código de producto. 15407370 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 452030
Permite trabajar con la función manos libres del generador Gemini X2. El interruptor de pedal BTX™ Harvard Apparatus Gemini X2 funciona como botón de arranque en la parte delantera del generador.
  • Permite trabajar con la función manos libres del generador Gemini X2.
  • Conveniente para cuando se realiza una clonación/ transferencia nuclear o una administración de genes in vivo/in ovo y se necesitan ambas manos para la manipulación de muestras
  • Funciona como botón de arranque en la parte delantera del generador.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Hands free operation of electroporation generators
Para utilizar con (equipo) Generador Gemini X2
Línea de productos BTX Electroporation
Tipo de producto Interruptor de pedal
Tensión 3000 VDC, 250 VAC
Descripción Gemini X2, ECM 2001+, ECM 830, and ECM 630 Foot Pedal
Cantidad 1 Ea.
Esterilidad Non-sterile
Tipo de conexión Cable del conector de electrodos
Interfaz Footswitch
Pulse Form Onda sinusoidal de CA, onda cuadrada de CC