Learn More
BTX™ Accesorios de electroporación: Electrodo plano
Descripción
Requires
Cable tipo banana y conector de clavija tipo banana (BTX450217)
Genera un campo divergente u homogéneo dependiendo de la orientación de los electrodos ranurados.
- Hecho de dos placas rectangulares paralelas de acero inoxidable de alta calidad que se ajustan a presión en una base de polisulfona
- Oriente con unos lados ranurados del electrodo hacia los otros para generar un campo divergente para usar en la electrofusión celular
- Oriente con unos lados planos frente a los otros para proporcionar un campo homogéneo para electroporación
- Compatible con generadores ECM 830 y ECM 2001
- Tamaño de la separación: 1 mm
- Volumen: 0,5 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Fusión celular, producción de hibridomas, fusión de protoplastos vegetales, transfección celular de mamíferos |
| Para utilizar con (equipo) | Generadores ECM 830, ECM 2001 |
| Material | Acero inoxidable, polisulfona |
| Línea de productos | BTX Electroporation and Electrofusion |
| Tipo de producto | Electroporation/Fusion Accessory |
| Descripción | Flat Electrode |
| Tipo de campo | Divergent or Homogeneous |
| Tamaño de la separación (imperial) | 0.04 in. |
| Tamaño de la separación (métrico) | 1 mm |
| Volumen (métrico) | 500 μl |
| Mostrar más |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.