Learn More
Tocris Bioscience™ BTT 3033
Descripción
BTT 3033 is a selective inhibitor of integrin α2β1 (EC50 = 130 nM for α2β1 binding to collagen I). Binds to the α2I domain. Exhibits selectivity for α2β1 over integrins α3β1, α4β1, α5β1 and αv. BTT 3033 inhibits platelet aggregation to collagen I coated capillaries under flow and inhibits binding of α2-expressing CHO cells to collagen I under shear stress conditions. Neurogenic and thromboxane A2-induced human prostate smooth muscle contraction are also inhibited by BTT 3033.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | BTT 3033 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 465.5 |
| Inhibidores | BTT 3033 |
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?