missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BTN2A1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3S8U0)

Código de producto. 30131604
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30131604 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30131604 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA555400

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Immunogen Sequence: MESAAALHFS RPASLLLLLL SLCALVSAQF IVVGPTDPIL ATVGENTTLR CHLSPEKNAE DMEVRWFRSQ FSPAVFVYKG GRERTEEQME EYRGRTTFVS.

The specific functin of this protein remains unknown. This gene is a member of the BTN2 subfamily of genes, which encode proteins belonging to the butyrophilin protein family. The gene is located in a cluster on chromosome 6, consisting of seven genes belonging to the expanding B7/butyrophilin-like group, a subset of the immunoglobulin gene superfamily. The encoded protein is an integral plasma membrane B box protein involved in lipid, fatty-acid and sterol metabolism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BTN2A1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 3S8U0
Concentración 1.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.05% BSA and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
génica BTN2A1
N.º de referencia del gen Q7KYR7
Alias de gen BK14H9.1; BT2.1; BTF1; BTN2.1; BTN2A1; Butyrophilin; Butyrophilin subfamily 2 member A1; butyrophilin, subfamily 2, member A1; DJ3E1.1; FLJ36567
Símbolos de los genes BTN2A1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein (or fragment).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11120
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.