missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTLA Monoclonal Antibody (OTI2F5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17504482
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17504482 100 μL 100 microlitros
17524482 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17504482

Marca: Origene Technologies TA505686

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BTLA or B and T-lymphocyte attenuator is a member of the co-inhibitory receptors of the CD28 superfamily. BTLA is a lymphocyte inhibitory receptor which inhibits lymphocytes during immunes responses. BTLA is constitutively expressed on most CD4+ and CD8+ T cells and its expression progressively decreases upon T cell activation. It remains expressed on Th1 cells, but not Th2 cells. BTLA is a unique co-receptor that interacts with the tumor necrosis factor receptor superfamily member herpesvirus entry mediator (HVEM). This interation is an important pathway regulating lymphocyte activation and/or homeostasis in the immune response.

Especificaciones

Antígeno BTLA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F5
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica BTLA
N.º de referencia del gen Q7Z6A9
Alias de gen BTLA1, CD272
Símbolos de los genes BTLA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human BTLA produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 151888
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.