Learn More
BTK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7209589 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16851185 20 μL 20 microlitros
16841185 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16851185
Marca: Proteintech 215811AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene plays a crucial role in B-cell development. Mutations in this gene cause X-linked agammaglobulinemia type 1, which is an immunodeficiency characterized by the failure to produce mature B lymphocytes, and associated with a failure of Ig heavy chain rearrangement.
Especificaciones
Antígeno BTK
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica BTK
N.º de referencia del gen P35991, Q06187
Alias de gen AGMX1, AT, ATK, B cell progenitor kinase, BPK, Bruton tyrosine kinase, BTK, IMD1, PSCTK1, Tyrosine protein kinase BTK, XLA
Símbolos de los genes Btk
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno BTK Fusion Protein Ag16133
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12229, 367901, 695
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG