missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTK, Rabbit anti-Human, Clone: G12, Abnova™

Código de producto. 16110210
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16110210 20 μL 20 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16110210

Marca: Abnova MAB18830.20uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Spécification

Antígeno BTK
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon G12
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA Flow Cytometry The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.1% BSA and 0.02% sodium azide).
génica Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase
Alias de gen AGMX1/AT/ATK/BPK/IMD1/MGC126261/MGC126262/PSCTK1/XLA
Símbolos de los genes BTK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Y551 of human BTK.
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 695
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.