missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Btk inhibitor 2, MedChemExpress

Código de producto. 16473558
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473558 10 mg 10 miligramos
16499966 50 mg 50 miligramos
16484666 100 mg 100 miligramos
16416287 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473558

Marca: Medchem Express HY101766

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Btk inhibitor 2 (BGB-3111 analog) is a Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor extracted from patent US 20170224688 A1.

Btk inhibitor 2 (BGB-3111 analog) is a Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor extracted from patent US 20170224688 A1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Btk inhibitor 2
CAS 1558036-85-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25N5O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo BGB-3111 analog
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (115.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N)N([C@H]2CN(C(C=C)=O)CCC2)N=C1C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)N
Peso molecular (g/mol) 431.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.49
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.