missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ BTG4 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA5113416
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BTG4 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA
Shows marked antiproliferative activity, being able to induce G(1) arrest.
Especificaciones
| BTG4 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Btg4 | |
| APRO3; B cell translocation gene 4; B-cell translocation gene 4; BTG anti-proliferation factor 4; BTG family member 4; BTG4; C86116; PC3B; Protein BTG4; protein PC3b; SCIR-27 | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 54766, 56057 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 2.63 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
| O70552, Q9NY30 | |
| Btg4 | |
| Recombinant Human Protein BTG4 protein (1-206AA). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido