missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTG2 Mouse anti-Human, Clone: OTI4H8, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17689751
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17689751 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17689751

Marca: Origene Technologies CF808268

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

The protein encoded by this gene is a member of the BTG/Tob family. This family has structurally related proteins that appear to have antiproliferative properties. This encoded protein is involved in the regulation of the G1/S transition of the cell cycle.

Especificaciones

Antígeno BTG2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H8
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica BTG2
N.º de referencia del gen P78543
Alias de gen APRO1, PC3, TIS21
Símbolos de los genes BTG2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human BTG2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7832
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.