missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BTF Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-35671-20ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BTF Polyclonal antibody specifically detects BTF in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
| BTF | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA | |
| bcl-2-associated transcription factor 1, BCL2-associated transcription factor 1, Btf, BTFKIAA0164bK211L9.1 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 330-552 of human BTF (NP_001070909.1).,, Sequence:, REEEFKTHHEMKEYSGFAGVSRPRGTFFRIRGRGRARGVFAGTNTGPNNSNTTFQKRPKEEEWDPEYTPKSKKYFLHDDRDDGVDYWAKRGRGRGTFQRGRGRFNFKKSGSSPKWTHDKYQGDGIVEDEEETMENNEEKKDRRKEEKE | |
| 20 μL | |
| Apoptosis, DNA Repair | |
| 9774 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido