missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BTD Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16527411
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16527411 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16527411

Marca: Invitrogen™ PA589549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: IQKAFAVAFG INVLAANVHH PVLGMTGSGI HTPLESFWYH DMENPKSHLI IAQVAKNPVG LIGAENATGE TDPSHSKFLK ILSGDPYCEK DAQEVHCDEA TKWNVNAPPT FHSEMMYDNF TLVPVWGKEG YLHVCSNGLC CYLLYERPTL SKELYALGVF DGLHTVHGTY YIQVCALVRC GGLGFDTCGQ EITEATGIFE FHLWGNFSTS YIFPLFLTSG MTLEVPDQLG WENDHYFLRK SRLSSGLVTA ALYGRLYERD; Positive Samples: Jurkat, Mouse liver, Rat kidney; Cellular Location: extracellular space.

Biotinidase functions to recycle biotin in the body by cleaving biocytin (biotin-epsilon-lysine), a normal product of carboxylase degradation, resulting in regeneration of free biotin. Biotinidase has also been shown to have biotinyl-transferase activity. Defects in the biotinidase gene cause multiple carboxylase deficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BTD
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Btd
N.º de referencia del gen P43251, Q5FVF9, Q8CIF4
Alias de gen biotinase; Biotinidase; Btd; btd {ECO:0000312; EC 3.5.1.12; EMBL:AAH90017.1}
Símbolos de los genes Btd
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 284-543 of human BTD (NP_0000511).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26363, 306262, 686
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.