missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BTBD9 Antibody (BTBD9/7501), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24035MFV610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BTBD9 Monoclonal antibody specifically detects BTBD9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| BTBD9 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| BTB (POZ) domain containing 9, BTB/POZ domain-containing protein 9, FLJ32945, KIAA1880dJ322I12.1, MGC120517, MGC120519, MGC120520 | |
| Recombinant fragment (around aa200-400) of human BTBD9 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| BTBD9/7501 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 114781 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido