missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTBD3 Monoclonal Antibody (OTI1A10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200016172
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17550144 30 μL 30 microlitros
17530144 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17550144 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA808660S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BTBD3 Monoclonal antibody specifically detects BTBD3 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno BTBD3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Tp53
N.º de referencia del gen P04637
Alias de gen BTB (POZ) domain containing 3; BTB domain containing 3; BTB/POZ domain containing protein 3; BTB/POZ domain-containing protein 3; BTBD3; dJ742J24.1; KIAA0952; mKIAA0952
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Gel-purified p53-beta-galactosidase fusion protein containing murine p53 from aa 14-389 (derived from pSV53C cDNA clone).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7157
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.