missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTB06584, MedChemExpress

Código de producto. 16486888
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16486888 10 mg 10 miligramos
16492947 50 mg 50 miligramos
16469427 5 mg 5 miligramos
16416976 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16486888

Marca: Medchem Express HY15877

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BTB06584 is a selective and IF1-dependent mitochondrial F1Fo-ATPase inhibitor without compromising ATP synthesis. BTB06584 can delays ischaemic cell death.

BTB06584 is a selective and IF1-dependent mitochondrial F1Fo-ATPase inhibitor without compromising ATP synthesis. BTB06584 can delays ischaemic cell death.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BTB06584
CAS 219793-45-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H12ClNO6S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (112.49 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C(OC2=C([N+]([O-])=O)C=CC(S(C3=CC=CC=C3)(=O)=O)=C2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 417.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.82
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.