Learn More
BTB06584, MedChemExpress
Código de producto. 16469427
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16469427 5 mg 5 miligramos
16492947 50 mg 50 miligramos
16486888 10 mg 10 miligramos
16416976 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16469427
Marca: Medchem Express HY15877
MedChemExpress BTB06584 is a selective and IF1-dependent mitochondrial F1Fo-ATPase inhibitor without compromising ATP synthesis. BTB06584 can delays ischaemic cell death.
BTB06584 is a selective and IF1-dependent mitochondrial F1Fo-ATPase inhibitor without compromising ATP synthesis. BTB06584 can delays ischaemic cell death.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BTB06584
CAS 219793-45-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H12ClNO6S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (112.49 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C(OC2=C([N+]([O-])=O)C=CC(S(C3=CC=CC=C3)(=O)=O)=C2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 417.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.82
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death